Documenti fondamentali
SY3H94E1CBCD
Synthonix Corporation
8-Oxa-5-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
Scegli un formato
250 MG
574,40 €
500 MG
917,33 €
1 G
1.345,99 €
SKU del venditore: X73300-250MG
574,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
574,40 €
500 MG
917,33 €
1 G
1.345,99 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
344.41
Numero MDL:
SKU del venditore: X73300-250MG
574,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
8-oxa-5-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
Inchi Code
1S/2C7H13NO.C2H2O4/c2*1-2-7(3-1)6-9-5-4-8-7;3-1(4)2(5)6/h2*8H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChI
PCPDSHLMSFXNEY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/73300.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73300.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)