Documenti fondamentali
SY3H94E1CB88
Synthonix Corporation
4-(Methoxycarbonyl)phenylzinc iodide, 0.50 M in THF
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
327.44
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(4-(methoxycarbonyl)phenyl)zinc(II) iodide
Inchi Code
1S/C8H7O2.HI.Zn/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI
FMBSEZGKEZDARU-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
0.50
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solution
Product Link
https://synthonix.com/73218.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)