Documenti fondamentali
SY3H7CF2903B
Synthonix Corporation
2-Chloro-4-isopropoxypyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.61
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-chloro-4-isopropoxypyrimidine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2O/c1-5(2)11-6-3-4-9-7(8)10-6/h3-5H,1-2H3
InChI
NWKPCTJWFJSBAY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63876.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63876.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)