Documenti fondamentali
SY3H7CF2901D
Synthonix Corporation
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Scegli un formato
100 MG
112,66 €
250 MG
170,23 €
1 G
366,19 €
SKU del venditore: C63625-100MG
112,66 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
112,66 €
250 MG
170,23 €
1 G
366,19 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.59
Numero MDL:
SKU del venditore: C63625-100MG
112,66 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O/c9-7-2-1-3-8-10-6(5-12)4-11(7)8/h1-5H
InChI
YVSSFFSMLCEHFV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63625.html
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63625.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)