Documenti fondamentali
SY3H7CF28E27
Synthonix Corporation
8-Bromochromane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.07
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
8-bromochromane
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c10-8-5-1-3-7-4-2-6-11-9(7)8/h1,3,5H,2,4,6H2
InChI
YJOORJDFGHETSS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63715.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63715.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)