Documenti fondamentali
SY3H6E416B9C
Synthonix Corporation
1-[Tris(1-methylethyl)silyl]-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.48
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-(triisopropylsilyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C16H26N2Si/c1-12(2)19(13(3)4,14(5)6)18-11-9-15-8-7-10-17-16(15)18/h7-14H,1-6H3
InChI
DDESQHZPBHAOPS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64601.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64601.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)