SY3H6E416875
Synthonix Corporation
Isopropenyl p-nitrophenyl carbonate
Scegli un formato
SKU del venditore: P64600-100MG
244,95 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: P64600-100MG
244,95 €
Iupac Name
4-nitrophenyl prop-1-en-2-yl carbonate
Inchi Code
1S/C10H9NO5/c1-7(2)15-10(12)16-9-5-3-8(4-6-9)11(13)14/h3-6H,1H2,2H3
InChI
RAYSDFXTXTZOJU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64600.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)