SY3H6E41581F
Synthonix Corporation
(2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-[1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]indol-3-yl]propanoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: M68438-10G
48,99 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: M68438-10G
48,99 €
Iupac Name
(2S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-[1-(tert-butoxycarbonyl)-1H-indol-3-yl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C21H28N2O6/c1-20(2,3)28-18(26)22-15(17(24)25)11-13-12-23(19(27)29-21(4,5)6)16-10-8-7-9-14(13)16/h7-10,12,15H,11H2,1-6H3,(H,22,26)(H,24,25)/t15-/m0/s1
InChI
FATGZMFSCKUQGO-HNNXBMFYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/68438.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)