Documenti fondamentali
SY3H6E415735
Synthonix Corporation
1-Methyl-2-nitro-1H-Imidazole-5-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
231,47 €
250 MG
317,20 €
1 G
733,61 €
SKU del venditore: M66338-100MG
231,47 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
231,47 €
250 MG
317,20 €
1 G
733,61 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.11
Numero MDL:
SKU del venditore: M66338-100MG
231,47 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-methyl-2-nitro-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H5N3O4/c1-7-3(4(9)10)2-6-5(7)8(11)12/h2H,1H3,(H,9,10)
InChI
NFYPTUROVHPXQA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66338.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/66338.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)