Documenti fondamentali
SY3H6E41564E
Synthonix Corporation
1-Methylsulfonyl-2,2-dimethylpiperazine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
146,97 €
250 MG
232,70 €
1 G
636,87 €
SKU del venditore: M64792-100MG
146,97 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
146,97 €
250 MG
232,70 €
1 G
636,87 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.74
Numero MDL:
SKU del venditore: M64792-100MG
146,97 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2-dimethyl-1-(methylsulfonyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H16N2O2S.ClH/c1-7(2)6-8-4-5-9(7)12(3,10)11;/h8H,4-6H2,1-3H3;1H
InChI
SIQQDDDFTPLXAK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64792.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64792.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)