SY3H6E41489B
Synthonix Corporation
6-methoxy-2-azaspiro[3.3]heptane hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: M21117-250MG
122,48 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: M21117-250MG
122,48 €
Iupac Name
6-methoxy-2-azaspiro[3.3]heptane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c1-9-6-2-7(3-6)4-8-5-7;/h6,8H,2-5H2,1H3;1H
InChI
JEEHRGZYUSOBLD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/21117.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)