SY3H6E414752
Synthonix Corporation
1,2,3,5,6,7-Hexahydrodicyclopenta[b,e]pyridin-8-amine
Scegli un formato
SKU del venditore: H63136-100MG
42,87 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: H63136-100MG
42,87 €
Iupac Name
1,2,3,5,6,7-hexahydrodicyclopenta[b,e]pyridin-8-amine
Inchi Code
1S/C11H14N2/c12-11-7-3-1-5-9(7)13-10-6-2-4-8(10)11/h1-6H2,(H2,12,13)
InChI
GCDWZOSVQXZKLZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63136.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)