Documenti fondamentali
SY3H6E4132E1
Synthonix Corporation
5-Fluoro-4-iodo-2-methoxypyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.01
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-fluoro-4-iodo-2-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H5FINO/c1-10-6-2-5(8)4(7)3-9-6/h2-3H,1H3
InChI
JTBYIUOVCLOYLY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62243.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62243.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)