Documenti fondamentali
SY3H6E4130F5
Synthonix Corporation
ethyl 2-((5R)-5-isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazin-2-yl)acetate
Scegli un formato
500 MG
967,55 €
SKU del venditore: E65437-500MG
967,55 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
967,55 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.33
Numero MDL:
SKU del venditore: E65437-500MG
967,55 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl [(5R)-5-isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydro-2-pyrazinyl]acetate
Inchi Code
1S/C13H22N2O4/c1-6-19-10(16)7-9-12(17-4)15-11(8(2)3)13(14-9)18-5/h8,14-15H,6-7H2,1-5H3
InChI
YXAFYDHQYRKMKC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65437.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65437.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)