Documenti fondamentali
SY3H6E4120EA
Synthonix Corporation
4-(2-(6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)ethyl)aniline
Scegli un formato
250 MG
134,72 €
1 G
318,44 €
5 G
955,31 €
SKU del venditore: D60574-250MG
134,72 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
134,72 €
1 G
318,44 €
5 G
955,31 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.41
Numero MDL:
SKU del venditore: D60574-250MG
134,72 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-[2-(6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinyl)ethyl]aniline
Inchi Code
1S/C19H24N2O2/c1-22-18-11-15-8-10-21(13-16(15)12-19(18)23-2)9-7-14-3-5-17(20)6-4-14/h3-6,11-12H,7-10,13,20H2,1-2H3
InChI
DGOOLMGPMIHRFY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60574.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/60574.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)