SY3H6E411FF9
Synthonix Corporation
(2R,3S)-2-(4-(cyclopentylamino)phenyl)-1-(2-fluoro-6-methylbenzoyl)piperidine-3-carboxylic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: C67309-100MG
330,68 €
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: C67309-100MG
330,68 €
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
(2R,3S)-2-(4-(cyclopentylamino)phenyl)-1-(2-fluoro-6-methylbenzoyl)piperidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C25H29FN2O3/c1-16-6-4-10-21(26)22(16)24(29)28-15-5-9-20(25(30)31)23(28)17-11-13-19(14-12-17)27-18-7-2-3-8-18/h4,6,10-14,18,20,23,27H,2-3,5,7-9,15H2,1H3,(H,30,31)/t20-,23-/m0/s1
InChI
CPWLRPFRPUSINR-REWPJTCUSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67309.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)