Documenti fondamentali
SY3H6E411FF6
Synthonix Corporation
N-[4-Chloro-2-methoxy-5-(1-methylethenyl)phenyl]acetamide
Scegli un formato
50 MG
318,44 €
100 MG
538,89 €
250 MG
1.090,03 €
SKU del venditore: C67287-50MG
318,44 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
318,44 €
100 MG
538,89 €
250 MG
1.090,03 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.7
Numero MDL:
SKU del venditore: C67287-50MG
318,44 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(4-chloro-2-methoxy-5-(prop-1-en-2-yl)phenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C12H14ClNO2/c1-7(2)9-5-11(14-8(3)15)12(16-4)6-10(9)13/h5-6H,1H2,2-4H3,(H,14,15)
InChI
CEFUUDDJWYTUIW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67287.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67287.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)