Documenti fondamentali
SY3H6E41132F
Synthonix Corporation
2-Chloro-N-cyclopentylacetamide
Scegli un formato
1 G
122,48 €
5 G
379,67 €
10 G
698,11 €
SKU del venditore: C64668-1G
122,48 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
122,48 €
5 G
379,67 €
10 G
698,11 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.63
Numero MDL:
SKU del venditore: C64668-1G
122,48 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
2-chloro-N-cyclopentylacetamide
Inchi Code
1S/C7H12ClNO/c8-5-7(10)9-6-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2,(H,9,10)
InChI
SQWLIYWNXLKVGA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64668.html
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64668.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)