Documenti fondamentali
SY3H6E40F0E3
Synthonix Corporation
tert-butyl N-[(3R,4S)-3-hydroxytetrahydropyran-4-yl]carbamate
Scegli un formato
100 MG
355,18 €
250 MG
563,39 €
500 MG
930,81 €
SKU del venditore: B60373-100MG
355,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
355,18 €
250 MG
563,39 €
500 MG
930,81 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.27
Numero MDL:
SKU del venditore: B60373-100MG
355,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
tert-butyl ((3R,4S)-3-hydroxytetrahydro-2H-pyran-4-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H19NO4/c1-10(2,3)15-9(13)11-7-4-5-14-6-8(7)12/h7-8,12H,4-6H2,1-3H3,(H,11,13)/t7-,8-/m0/s1
InChI
KWKVNKDJIRDXRH-YUMQZZPRSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60373.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60373.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)