SY3H6E40F02D
Synthonix Corporation
3-bromo-4-methyl-4H-1,2,4-triazole
Scegli un formato
SKU del venditore: B21699-100MG
182,48 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: B21699-100MG
182,48 €
Iupac Name
3-bromo-4-methyl-4H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C3H4BrN3/c1-7-2-5-6-3(7)4/h2H,1H3
InChI
PYMVKLCRJYMSGC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/21699.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)