SY3H6E40EE10
Synthonix Corporation
(4-(2-(Azepan-1-yl)ethoxy)phenyl)methanol hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: A66725-100MG
350,28 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: A66725-100MG
350,28 €
Iupac Name
(4-(2-(azepan-1-yl)ethoxy)phenyl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H23NO2.ClH/c17-13-14-5-7-15(8-6-14)18-12-11-16-9-3-1-2-4-10-16;/h5-8,17H,1-4,9-13H2;1H
InChI
JSYLWPOYCPGSBJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66725.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)