SY3H5815FA78
Synthonix Corporation
6-Nitroindoline
Scegli un formato
SKU del venditore: N9406-1G
79,60 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: N9406-1G
79,60 €
Iupac Name
6-nitroindoline
Inchi Code
1S/C8H8N2O2/c11-10(12)7-2-1-6-3-4-9-8(6)5-7/h1-2,5,9H,3-4H2
InChI
LTNYDSMDSLOMSM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/9406.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)