Documenti fondamentali
SY3H5815F8B2
Synthonix Corporation
2-Fluoro-1,4-diiodobenzene
Scegli un formato
250 MG
18,37 €
1 G
24,50 €
5 G
36,74 €
SKU del venditore: F3631-250MG
18,37 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
18,37 €
1 G
24,50 €
5 G
36,74 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.9
Numero MDL:
SKU del venditore: F3631-250MG
18,37 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-fluoro-1,4-diiodobenzene
Inchi Code
1S/C6H3FI2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H
InChI
IQTKOCIDYDYDSB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to gary to brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/3631.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3631.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)