Documenti fondamentali
SY3H5815F827
Synthonix Corporation
3-Ethoxypyridin-4-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.17
Numero MDL:
Iupac Name
3-ethoxy-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c1-2-10-7-5-9-4-3-6(7)8/h3-5H,2H2,1H3,(H2,8,9)
InChI
QNDMDMFWRZOZEB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Off white to Yellow to Brown Solid or Liquid
Product Link
https://synthonix.com/26317.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/26317.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)