Documenti fondamentali
SY3H5815F634
Synthonix Corporation
(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine
Scegli un formato
1 G
73,49 €
5 G
110,23 €
10 G
171,47 €
SKU del venditore: B9950-1G
73,49 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
73,49 €
5 G
110,23 €
10 G
171,47 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.18
Numero MDL:
SKU del venditore: B9950-1G
73,49 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
1H-benzimidazol-2-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C8H9N3/c9-5-8-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
InChI
UCOSRTUSVXHIMK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/9950.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/9950.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)