Documenti fondamentali
SY3H5815F52A
Synthonix Corporation
4-(Bromomethyl)benzaldehyde
Scegli un formato
250 MG
18,37 €
1 G
24,50 €
5 G
73,49 €
SKU del venditore: B24021-250MG
18,37 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
18,37 €
1 G
24,50 €
5 G
73,49 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.05
Numero MDL:
SKU del venditore: B24021-250MG
18,37 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(bromomethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H7BrO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,6H,5H2
InChI
XYPVBKDHERGKJG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/24021.html
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://synthonix.com/24021.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)