Documenti fondamentali
SY3H580D8AD8
Synthonix Corporation
(1S,6R)-8-methyl-3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane dihydrochloride
Scegli un formato
100 MG
673,61 €
250 MG
1.004,30 €
500 MG
1.506,44 €
SKU del venditore: M59876-100MG
673,61 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
673,61 €
250 MG
1.004,30 €
500 MG
1.506,44 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.12
Numero MDL:
SKU del venditore: M59876-100MG
673,61 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(1S,6R)-8-methyl-3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2.2ClH/c1-9-5-6-2-3-8-4-7(6)9;;/h6-8H,2-5H2,1H3;2*1H/t6-,7-;;/m1../s1
InChI
BAKUHFJICYNYRD-GPJOBVNKSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/59876.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/59876.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)