Documenti fondamentali
SY3H580D89EA
Synthonix Corporation
tert-butyl 3,9-diazabicyclo[3.3.1]nonane-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.32
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3,9-diazabicyclo[3.3.1]nonane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-7-9-5-4-6-10(8-14)13-9/h9-10,13H,4-8H2,1-3H3
InChI
NRSXXKHXMGDSKT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/60061.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60061.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)