Documenti fondamentali
SY3H3D68163E
Synthonix Corporation
6-Nitrochroman-4-one
Scegli un formato
250 MG
29,39 €
1 G
36,74 €
5 G
85,73 €
SKU del venditore: N51224-250MG
29,39 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
29,39 €
1 G
36,74 €
5 G
85,73 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.16
Numero MDL:
SKU del venditore: N51224-250MG
29,39 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
6-nitro-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C9H7NO4/c11-8-3-4-14-9-2-1-6(10(12)13)5-7(8)9/h1-2,5H,3-4H2
InChI
KUAWMWVXZMQZLD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Off white to Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/51224.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51224.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)