Documenti fondamentali
SY3H3D6805B6
Synthonix Corporation
Methyl 3-acetyl-4-aminobenzoate
Scegli un formato
250 MG
157,98 €
1 G
231,47 €
5 G
831,59 €
SKU del venditore: M52587-250MG
157,98 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
157,98 €
1 G
231,47 €
5 G
831,59 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.2
Numero MDL:
SKU del venditore: M52587-250MG
157,98 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 3-acetyl-4-aminobenzoate
Inchi Code
1S/C10H11NO3/c1-6(12)8-5-7(10(13)14-2)3-4-9(8)11/h3-5H,11H2,1-2H3
InChI
UWOWQJXAUBYDTF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/52587.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52587.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)