Documenti fondamentali
SY3H3D67FCD9
Synthonix Corporation
1-(6-Methylpyrimidin-4-yl)ethanone
Scegli un formato
100 MG
24,50 €
250 MG
30,62 €
1 G
85,73 €
SKU del venditore: M45984-100MG
24,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
24,50 €
250 MG
30,62 €
1 G
85,73 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
Numero MDL:
SKU del venditore: M45984-100MG
24,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(6-methyl-4-pyrimidinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C7H8N2O/c1-5-3-7(6(2)10)9-4-8-5/h3-4H,1-2H3
InChI
HGCKALAOPJUYBA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light brown to brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/45984.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/45984.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)