Documenti fondamentali
SY3H3D67FC05
Synthonix Corporation
Magnesium(II) 2-Ethylbutyrate
Scegli un formato
1 G
82,05 €
5 G
89,39 €
10 G
108,99 €
SKU del venditore: M43580-1G
82,05 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
82,05 €
5 G
89,39 €
10 G
108,99 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.61
Numero MDL:
SKU del venditore: M43580-1G
82,05 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
magnesium bis(2-ethylbutanoate)
Inchi Code
1S/2C6H12O2.Mg/c2*1-3-5(4-2)6(7)8;/h2*5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;;+2/p-2
InChI
JOADGALWHMAAKM-UHFFFAOYSA-L
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Very pale yellow
Product Link
https://synthonix.com/43580.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43580.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)