Documenti fondamentali
SY3H3D67FB48
Synthonix Corporation
Methyl 5-bromofuran-2-carboxylate
Scegli un formato
1 G
18,37 €
5 G
24,50 €
10 G
30,62 €
SKU del venditore: M42716-1G
18,37 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
18,37 €
5 G
24,50 €
10 G
30,62 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.01
Numero MDL:
SKU del venditore: M42716-1G
18,37 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-furoate
Inchi Code
1S/C6H5BrO3/c1-9-6(8)4-2-3-5(7)10-4/h2-3H,1H3
InChI
FBPIDMAELBIRLE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Very pale yellow - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/42716.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/42716.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)