SY3H3D67E6E7
Synthonix Corporation
(2S,4S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: H41378-1G
20,82 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: H41378-1G
20,82 €
Iupac Name
(2S,4S)-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9NO3.ClH/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3;/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9);1H/t3-,4-;/m0./s1
InChI
YEJFFQAGTXBSTI-MMALYQPHSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41378.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)