SY3H3D67E536
Synthonix Corporation
6-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
Scegli un formato
SKU del venditore: F50950-250MG
24,50 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: F50950-250MG
24,50 €
Iupac Name
6-fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6FNO/c10-7-1-2-8-6(5-12)4-11-9(8)3-7/h1-5,11H
InChI
CWCYUOSLRVAKQZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/50950.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)