Documenti fondamentali
SY3H3D67DAE3
Synthonix Corporation
Ethyl 4-hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate
Scegli un formato
1 G
24,50 €
5 G
48,99 €
10 G
85,73 €
SKU del venditore: E56668-1G
24,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
24,50 €
5 G
48,99 €
10 G
85,73 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.22
Numero MDL:
SKU del venditore: E56668-1G
24,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
ethyl 4-oxo-8-(trifluoromethyl)-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H10F3NO3/c1-2-20-12(19)8-6-17-10-7(11(8)18)4-3-5-9(10)13(14,15)16/h3-6H,2H2,1H3,(H,17,18)
InChI
XSNJFNKOHAUNPO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/56668.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56668.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)