Documenti fondamentali
SY3H3D67DA84
Synthonix Corporation
Ethyl 8-methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.29
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
ethyl 8-methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H20O4/c1-3-14-10(13)11(2)4-6-12(7-5-11)15-8-9-16-12/h3-9H2,1-2H3
InChI
VFWAGFFGWYTECB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to light-yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/56270.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56270.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)