Documenti fondamentali
SY3H3D67D192
Synthonix Corporation
Ethyl 3-hydrazinyl-3-oxopropanoate
Scegli un formato
1 G
22,05 €
5 G
48,99 €
10 G
85,73 €
SKU del venditore: E40373-1G
22,05 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
22,05 €
5 G
48,99 €
10 G
85,73 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.15
Numero MDL:
SKU del venditore: E40373-1G
22,05 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 3-hydrazino-3-oxopropanoate
Inchi Code
1S/C5H10N2O3/c1-2-10-5(9)3-4(8)7-6/h2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI
HCPOCMMGKBZWSJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Freezer
Purity
0.96
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
solid
Product Link
https://synthonix.com/40373.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/40373.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)