Documenti fondamentali
SY3H3D67CC1D
Synthonix Corporation
Diethyl 2,5-dibromoterephthalate
Scegli un formato
1 G
18,37 €
5 G
24,50 €
10 G
30,62 €
SKU del venditore: D55777-1G
18,37 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
18,37 €
5 G
24,50 €
10 G
30,62 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.03
Numero MDL:
SKU del venditore: D55777-1G
18,37 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
diethyl 2,5-dibromoterephthalate
Inchi Code
1S/C12H12Br2O4/c1-3-17-11(15)7-5-10(14)8(6-9(7)13)12(16)18-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI
WXRSDHICEYICMV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/55777.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55777.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)