Documenti fondamentali
SY3H3D67C31C
Synthonix Corporation
(R)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.16
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(1R)-1-(3,5-difluorophenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H9F2N/c1-5(11)6-2-7(9)4-8(10)3-6/h2-5H,11H2,1H3/t5-/m1/s1
InChI
XTIXPIMMHGCRJD-RXMQYKEDSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/49251.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49251.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)