Documenti fondamentali
SY3H3D67C207
Synthonix Corporation
2,5-Dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile
Scegli un formato
1 G
18,37 €
5 G
24,50 €
25 G
30,62 €
SKU del venditore: D47859-1G
18,37 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
18,37 €
5 G
24,50 €
25 G
30,62 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.05
Numero MDL:
SKU del venditore: D47859-1G
18,37 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,5-dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C8H6Cl2N2/c1-4-6(3-11)8(10)12-5(2)7(4)9/h1-2H3
InChI
UCGWYTUBYASPFG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/47859.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47859.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)