SY3H3D67BB98
Synthonix Corporation
N1,N2-Dimethyl-N1-(2-(methylamino)ethyl)ethane-1,2-diamine
About This Item
Iupac Name
N~1~,N~2~-dimethyl-N~1~-[2-(methylamino)ethyl]-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C7H19N3/c1-8-4-6-10(3)7-5-9-2/h8-9H,4-7H2,1-3H3
InChI
ODZZIKZQNODXFS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43959.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)