Documenti fondamentali
SY3H3D67BB3E
Synthonix Corporation
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Scegli un formato
100 MG
89,39 €
250 MG
94,29 €
1 G
96,74 €
SKU del venditore: D43358-100MG
89,39 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
89,39 €
250 MG
94,29 €
1 G
96,74 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.16
Numero MDL:
SKU del venditore: D43358-100MG
89,39 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-4-3-5(6(7)10)9(2)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,10)
InChI
RKOPPJWNONMZGZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/43358.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43358.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)