Documenti fondamentali
SY3H3D67B8A1
Synthonix Corporation
4-Cyano-3,5-difluorophenyl 4-pentylbenzoate
Scegli un formato
250 MG
78,37 €
1 G
84,50 €
5 G
157,98 €
SKU del venditore: C59377-250MG
78,37 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
78,37 €
1 G
84,50 €
5 G
157,98 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
329.35
Numero MDL:
SKU del venditore: C59377-250MG
78,37 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-cyano-3,5-difluorophenyl 4-pentylbenzoate
Inchi Code
1S/C19H17F2NO2/c1-2-3-4-5-13-6-8-14(9-7-13)19(23)24-15-10-17(20)16(12-22)18(21)11-15/h6-11H,2-5H2,1H3
InChI
ZSDURCFSQJERPJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Slightly pale yellow
Product Link
https://synthonix.com/59377.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59377.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)