Documenti fondamentali
SY3H3D67B8A0
Synthonix Corporation
(2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinolin-3-yl)methanol
Scegli un formato
250 MG
84,50 €
1 G
90,62 €
5 G
145,73 €
SKU del venditore: C59372-250MG
84,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
84,50 €
1 G
90,62 €
5 G
145,73 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.34
Numero MDL:
SKU del venditore: C59372-250MG
84,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
[2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]methanol
Inchi Code
1S/C19H16FNO/c20-14-9-7-12(8-10-14)18-15-3-1-2-4-17(15)21-19(13-5-6-13)16(18)11-22/h1-4,7-10,13,22H,5-6,11H2
InChI
FIZDBNPUFMDGFZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/59372.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59372.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)