SY3H3D67AFF5
Synthonix Corporation
N-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)methacrylamide
Scegli un formato
SKU del venditore: C56488-5G
19,60 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: C56488-5G
19,60 €
Iupac Name
N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylacrylamide
Inchi Code
1S/C12H9F3N2O/c1-7(2)11(18)17-9-4-3-8(6-16)10(5-9)12(13,14)15/h3-5H,1H2,2H3,(H,17,18)
InChI
HHWDZLSGDDXUSM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56488.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)