Documenti fondamentali
SY3H3D67ACC8
Synthonix Corporation
1-(2-Chloro-4-fluorophenyl)ethanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.59
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-(2-chloro-4-fluorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6ClFO/c1-5(11)7-3-2-6(10)4-8(7)9/h2-4H,1H3
InChI
CSEMGLVHVZRXQF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Colorless - Slightly pale yellow
Product Link
https://synthonix.com/48277.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48277.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)