Documenti fondamentali
SY3H3D67A0FE
Synthonix Corporation
3-Chloro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Scegli un formato
1 G
26,94 €
10 G
85,73 €
SKU del venditore: C42023-1G
26,94 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
26,94 €
10 G
85,73 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.54
Numero MDL:
SKU del venditore: C42023-1G
26,94 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2(3H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C6H3ClF3NO/c7-4-1-3(6(8,9)10)2-11-5(4)12/h1-2H,(H,11,12)
InChI
AJPOOWWMZOPUCG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
solid
Product Link
https://synthonix.com/42023.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42023.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)