Documenti fondamentali
SY3H3D6786B3
Synthonix Corporation
1-(3-Bromo-2-methoxyphenyl)ethanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.07
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-(3-bromo-2-methoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9BrO2/c1-6(11)7-4-3-5-8(10)9(7)12-2/h3-5H,1-2H3
InChI
IBHCVANJIBGASI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid / Colour: Colorless - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/51905.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51905.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)