Documenti fondamentali
SY3H3D677BDD
Synthonix Corporation
5-Bromo-2-chloro-4,6-dimethylnicotinonitrile
Scegli un formato
1 G
25,72 €
5 G
36,74 €
10 G
73,49 €
SKU del venditore: B47855-1G
25,72 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
25,72 €
5 G
36,74 €
10 G
73,49 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.51
Numero MDL:
SKU del venditore: B47855-1G
25,72 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-4,6-dimethylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C8H6BrClN2/c1-4-6(3-11)8(10)12-5(2)7(4)9/h1-2H3
InChI
UUEREACRVVTQKF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/47855.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47855.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)